9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(9-Phenyl-9H-carbazol-2-yl)boronic acid
OR315156-25G
APOSOR315156-25GEA
112
EUR
APOSOR315156-25G
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
9-Phenylcarbazole-2-boronic acid
Formel:
C₁₈H₁₄BNO₂ Molecular Weight: 287.13 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22207050 CAS-Nummer: 1001911-63-2 |