H-Aib-OtBu·HCl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride, tert-Butyl 2-amino-2-methylpropanoate hydrochloride
OR315173-100G
APOSOR315173-100GEA 200 EUR
APOSOR315173-100G
H-Aib-OtBu·HCl 97%
H-Aib-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₇NO₂·HCl
Molecular Weight: 195,7 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08272284
CAS-Nummer: 84758-81-6