Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315179-250MG
APOSOR315179-250MGEA 449 EUR
APOSOR315179-250MG
Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride 95%
Spiro[2.5]oct-1-ylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 161,672 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23144279
CAS-Nummer: 17202-91-4