N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315192-1G
OR315192-25G
OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA
191
EUR
APOSOR315192-1G
APOSOR315192-25G
APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formel:
C₅H₅BrN₂OS·BrH Molecular Weight: 301.987 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20921811 CAS-Nummer: 1354359-55-9 |