2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315199-5G
APOSOR315199-5GEA
132
EUR
APOSOR315199-5G
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate 95%
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid dihydrate
Formel:
C₆H₆N₂O₅ Molecular Weight: 186,123 g/mol Schmelzpunkt: 272…277 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216919 CAS-Nummer: 205692-63-3 |