5-Ethyl-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 0 EUR
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Ethyl-2-methylpyridin
5-Ethyl-2-methylpyridin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 178 °C
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006344
CAS-Nummer: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
UN: 2300
ADR: 6.1,III