2-Brom-5-iod-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Brom-5-iod-4-picolin
OR315201-1G
APOSOR315201-1GEA
92.8
EUR
APOSOR315201-1G
2-Brom-5-iod-4-methylpyridin 97%
2-Bromo-5-iodo-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrIN Molecular Weight: 297,92 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037465 CAS-Nummer: 942206-07-7 |