2,4-Dibrom-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315206-1G
APOSOR315206-1GEA
94.4
EUR
APOSOR315206-1G
2,4-Dibrom-5-nitropyridin 98%
2,4-Dibromo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 281,8900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832226 CAS-Nummer: 4487-57-4 |