Ethylphenylpropiolat

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Ethyl-3-phenylprop-2-inoat, Phenylpropiolsäureethylester, Phenylpropinsäureethylester, Phenylacetylencarbonsäureethylester, Ethylphenylacetylencarboxylat

OR315228-25G
APOSOR315228-25GEA 201 EUR
APOSOR315228-25G
Ethylphenylpropiolat
Ethylphenylpropiolat
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009185
CAS-Nummer: 2216-94-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR