5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
OR315246-100G
APOSOR315246-100GEA 154 EUR
APOSOR315246-100G
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167568
CAS-Nummer: 5453-80-5