2,6-Diethylphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Diethyl-2-isothiocyanatobenzene
OR315247-5G
APOSOR315247-5GEA
132
EUR
APOSOR315247-5G
2,6-Diethylphenylisothiocyanat
2,6-Diethylphenylisothiocyanat
Formel:
C₁₁H₁₃NS Molecular Weight: 191,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041069 CAS-Nummer: 25343-69-5 |