2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
OR315263-5G
APOSOR315263-5GEA
102
EUR
APOSOR315263-5G
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041056 CAS-Nummer: 6590-95-0 |