(S)-2-Vinyloxirane, tech

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR315281-1G
APOSOR315281-1GEA 741 EUR
APOSOR315281-1G
(S)-2-Vinyloxirane, tech
(S)-2-Vinyloxirane
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 66 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04040042
CAS-Nummer: 62249-80-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR