(-)-Dimethyl-L-malat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315283-100G
APOSOR315283-100GEA
0
EUR
APOSOR315283-100G
(-)-Dimethyl-L-malat 98%
(-)-Dimethyl-L-malat
Formel:
C₆H₁₀O₅ Siedepunkt: 104…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066215 CAS-Nummer: 617-55-0 UN: 1993 ADR: 3,III |