(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-Glycidyl nosylate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid (R)-Glycidyl Ester, (R)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate
OR315285-5G
APOSOR315285-5GEA 21.9 EUR
APOSOR315285-5G
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 97%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
Formel: C₉H₉NO₆S
Molecular Weight: 259,23 g/mol
Schmelzpunkt: 63 °C
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013436
CAS-Nummer: 115314-17-5
EINECS: 601-353-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II