(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(+)-Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, (R)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one
OR315289-1G
APOSOR315289-1GEA
270
EUR
APOSOR315289-1G
(R)-(+)-ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone
(R)-(+)-alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Formel:
C₄H₆O₃ Molecular Weight: 102,09 g/mol Siedepunkt: 133 °C Dichte: 1,309 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211246 CAS-Nummer: 56881-90-4 |