2-Methyl-3-nitropyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3153-1G
APOSOR3153-1GEA
26.1
EUR
APOSOR3153-1G
2-Methyl-3-nitropyridine hydrochloride
2-Methyl-3-nitropyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114123 CAS-Nummer: 63585-69-3 |