2-Bromo-4-hydrazinylbenzonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315302-250MG
APOSOR315302-250MGEA
95.7
EUR
APOSOR315302-250MG
2-Bromo-4-hydrazinylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-4-hydrazinylbenzonitrile
Formel:
C₇H₆BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669418 CAS-Nummer: 263845-82-5 |