6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-amine hydrochloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315310-100MG
APOSOR315310-100MGEA
174
EUR
APOSOR315310-100MG
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-amine hydrochloride 97+%
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-amine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁ClN₂ Molecular Weight: 170,64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913793 CAS-Nummer: 1187930-42-2 |