3-Methyl-5-nitrobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315323-5G
APOSOR315323-5GEA 88.6 EUR
APOSOR315323-5G
3-Methyl-5-nitrobenzoic acid 95%
3-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129754
CAS-Nummer: 113882-33-0