3-Amino-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315324-250MG
APOSOR315324-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR315324-250MG
3-Amino-5-methylbenzoic acid 97%
3-Amino-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211069 CAS-Nummer: 2305-37-5 |