R-(-)-1-Aminoethyl phosphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315335-1G
APOSOR315335-1GEA
799
EUR
APOSOR315335-1G
R-(-)-1-Aminoethyl phosphonic acid
R-(-)-1-Aminoethyl phosphonic acid
Formel:
C₂H₈NO₃P Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066502 CAS-Nummer: 60687-36-7 |