1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-(Aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
OR315339-5G
APOSOR315339-5GEA 144 EUR
APOSOR315339-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine 95%
1-Boc-4-(aminomethyl)-4-hydroxypiperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11579803
CAS-Nummer: 392331-66-7