2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
OR315373-5G
APOSOR315373-5GEA
60.9
EUR
APOSOR315373-5G
2-(Chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid 95%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClNO Schmelzpunkt: 128 - 131 °C |
MDL:
MFCD00277472 CAS-Nummer: 86604-75-3 |