11-Brom-1-undecanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
OR315399-100G
APOSOR315399-100GEA 104 EUR
APOSOR315399-100G
11-Brom-1-undecanol
11-Brom-1-undecanol
Formel: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Molecular Weight: 251.21 g/mol
Siedepunkt: 350
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004752
CAS-Nummer: 1611-56-9