2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315422-100MG
OR315422-1G
OR315422-250MG
APOSOR315422-100MGEA
502
EUR
APOSOR315422-100MG
APOSOR315422-1G
APOSOR315422-250MG
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Formel:
C₂₉H₃₄N₂O₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779072 CAS-Nummer: 849928-23-0 |