2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylicacid, 1,1-dimethylethylester, hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315434-1G
APOSOR315434-1GEA
0
EUR
APOSOR315434-1G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylicacid, 1,1-dimethylethylester, hydrochloride 95%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylicacid, 1,1-dimethylethylester, hydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835396 CAS-Nummer: 929302-18-1 |