tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 1-oxo-2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
OR315435-250MG
APOSOR315435-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR315435-250MG
tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate 98%
tert-Butyl-4-oxo-3,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Formel: C₁₃H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 254,33 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227060
CAS-Nummer: 923009-50-1