1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine] 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315456-250MG
APOSOR315456-250MGEA 168 EUR
APOSOR315456-250MG
1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine] 95+%
1'-Benzylspiro[indoline-3,4'-piperidine]
Formel: C₁₉H₂₂N₂
Molecular Weight: 278,3900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04108106
CAS-Nummer: 474538-99-3