Tetraphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315491-25G
OR315491-100G
OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA
50.9
EUR
APOSOR315491-25G
APOSOR315491-100G
APOSOR315491-500G
Tetraphenylphosphoniumbromid 98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₄H₂₀BrP Schmelzpunkt: 294 - 296 °C |
MDL:
MFCD00011915 CAS-Nummer: 2751-90-8 |