1-Brom-2,2-dimethoxypropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315506-25G
APOSOR315506-25GEA
75.4
EUR
APOSOR315506-25G
1-Brom-2,2-dimethoxypropan 97%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Formel:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃ Molecular Weight: 183.05 g/mol Siedepunkt: 83 Dichte: 1.35 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000208 CAS-Nummer: 126-38-5 |