3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 85.7 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formel: C₇H₁₆ClN
Siedepunkt: 169…171 °C/760mmHg
Dichte: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039385
CAS-Nummer: 104-77-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR