1-Boc-3-bromopiperidine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR315514-250MG
APOSOR315514-250MGEA
0
EUR
APOSOR315514-250MG
1-Boc-3-bromopiperidine 97+%
1-Boc-3-bromopiperidine
Formel:
C₁₀H₁₈BrNO₂ Siedepunkt: 296,6 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779077 CAS-Nummer: 849928-26-3 |