Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylate
OR315517-100G
APOSOR315517-100GEA 140 EUR
APOSOR315517-100G
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040159
CAS-Nummer: 1558-81-2