1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR315519-1G
OR315519-250MG
OR315519-500MG
APOSOR315519-1GEA
701
EUR
APOSOR315519-1G
APOSOR315519-250MG
APOSOR315519-500MG
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-furyl)ethanone
Formel:
C₆H₅BrO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657513 CAS-Nummer: 3199-50-6 |