1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl-methansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl Methanesulphonate, 1-Benzhydrylazetidin-3-yl methanesulphonate, 1-(Diphenylmethyl)-3-(methanesulphonyloxy)azetidine, 1-Benzhydryl-3-(methanesulphonyloxy)azetidine
OR315570-100G
APOSOR315570-100GEA
121
EUR
APOSOR315570-100G
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl-methansulfonat 97%
1-Benzhydryl-3-azetidinyl methanesulphonate
Formel:
C₁₇H₁₉NO₃S Molecular Weight: 317.40 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159216 CAS-Nummer: 33301-41-6 |