8-Hydroxyoctanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR315581-250MG
APOSOR315581-250MGEA 476 EUR
APOSOR315581-250MG
8-Hydroxyoctanoic acid
8-Hydroxyoctanoic acid
Formel: C₈H₁₆O₃
Schmelzpunkt: 59…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792446
CAS-Nummer: 764-89-6
UN: 3261
ADR: 8,II