N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3156-1G
APOSOR3156-1GEA
112
EUR
APOSOR3156-1G
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide 95+%
N-Cyclopropyl-N-(4-piperidinyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₂S Molecular Weight: 280.39 g/mol Schmelzpunkt: >150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567982 CAS-Nummer: 387350-82-5 |