5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR315602-1G
OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA
0
EUR
APOSOR315602-1G
APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864580 CAS-Nummer: 7268-43-1 |