1,4-Bis(diphenylphosphino)butan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Butan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Butylenbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)butan
OR315705-100G
APOSOR315705-100GEA
34.8
EUR
APOSOR315705-100G
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan 97%
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel:
C₂₈H₂₈P₂ Molecular Weight: 426,48 g/mol Schmelzpunkt: 132…133,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003051 CAS-Nummer: 7688-25-7 |