2-(4-Chlorphenoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4'-chlorodiphenyl Ether, 2-(4-Chlorophenoxy)aniline
OR315743-5G
APOSOR315743-5GEA
43.5
EUR
APOSOR315743-5G
2-(4-Chlorphenoxy)anilin 98%
2-(4-Chlorphenoxy)anilin
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO Molecular Weight: 219,6700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025168 CAS-Nummer: 2770-11-8 |