3-(Bromoacetyl)-5-chloro-2-thiophenesulphonamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(2-Bromoacetyl)-5-chlorothiophene-2-sulphonamide
OR315747-5G
APOSOR315747-5GEA
87
EUR
APOSOR315747-5G
3-(Bromoacetyl)-5-chloro-2-thiophenesulphonamide 95+%
3-(Bromoacetyl)-5-chloro-2-thiophenesulphonamide
Formel:
C₆H₅BrClNO₃S₂ Molecular Weight: 318,596 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09033310 CAS-Nummer: 160982-11-6 |