4,4'-Bis(chlormethyl)biphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
OR315763-500G
APOSOR315763-500GEA 98.6 EUR
APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chlormethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chlormethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂
Molecular Weight: 251.15 g/mol
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674019
CAS-Nummer: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8 II