3-Amino-2-naphthoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure
OR315769-5G
OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA
60.9
EUR
APOSOR315769-5G
APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoesäure 97%
3-Amino-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004115 CAS-Nummer: 5959-52-4 |