(1S,3S,4S)-4-Amino-1-adamantanolhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR315778-5G
APOSOR315778-5GEA 84.1 EUR
APOSOR315778-5G
(1S,3S,4S)-4-Amino-1-adamantanolhydrochlorid
trans-4-Aminoadamantan-1-ol hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₈ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11099880
CAS-Nummer: 62075-23-4