Adamantan-1-yl acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR315783-5G
APOSOR315783-5GEA
166
EUR
APOSOR315783-5G
Adamantan-1-yl acrylate
Adamantan-1-yl acrylate
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18072700 CAS-Nummer: 121601-93-2 |