2-Bromo-3,5-dichlorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315876-1G
APOSOR315876-1GEA
857
EUR
APOSOR315876-1G
2-Bromo-3,5-dichlorophenol 95%
2-Bromo-3,5-dichlorophenol
Formel:
C₆H₃BrCl₂O Molecular Weight: 241,897 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22414726 CAS-Nummer: 13659-22-8 |