3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315877-1G
OR315877-500MG
APOSOR315877-1GEA
1060
EUR
APOSOR315877-1G
APOSOR315877-500MG
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-4-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23705580 CAS-Nummer: 872274-09-4 |