1-(3-(Piperazin-1-yl)azetidin-1-yl)ethanone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315878-25MG
APOSOR315878-25MGEA
509
EUR
APOSOR315878-25MG
1-(3-(Piperazin-1-yl)azetidin-1-yl)ethanone hydrochloride 95%
1-(3-(Piperazin-1-yl)azetidin-1-yl)ethanone hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇N₃O·ClH Molecular Weight: 219,712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30489690 CAS-Nummer: 2208138-91-2 |