5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR315879-25MG
APOSOR315879-25MGEA 857 EUR
APOSOR315879-25MG
5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile 95%
5-Amino-4,6-dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 188,014 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30293239
CAS-Nummer: 1565871-92-2